일반 설명
EMS techware
애플리케이션
This 50 mm in diameter multi pin holder is designed to save time. It is made from machined aluminum with stainless steel Allen wrench screws. It accommodates up to eight standard 12.7 mm (½") pin stubs, increasing productivity.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.