Merck
933333
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
24 Place SEM Holder
동의어(들):
24-pin SEM mount
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
This 24-place holder is made from aluminum and offers a stage travel of 100 mm x 50 mm (which is perfect to be used with the Hitachi VP SEM). The holder has a unique identification number so every hole is identifiable. The holder measures 4 7/16" (112.7 mm) x 2½" (63.5 mm) x ⅜"(10 mm) (L x W x H) and has an ⅛" (3.2 mm) mounting pin.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)