직경
10 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microelectrodes consist of small diameter metal wires or fibers (5-100 µm) sealed within tempered glass bodies. We offer gold microelectrodes (Working electrodes) with 10 µm diameter for R&D applications in electrochemistry.Dimensions of the electrode are approximately 7 cm long and 4 mm OD. The electrical connection is a 0.060" gold-plated pin. Each microelectrode is visually inspected and electrochemically tested before shipping.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.