주요 문서
936421
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Ala-OH
≥95%
동의어(들):
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-L-alanine, L-Alanine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-, L-Alanine, N-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl]-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H26N2O5
Molecular Weight:
410.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder or crystals
색상
white to off-white
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C(OC(N[C@H](C(N[C@H](C(O)=O)C)=O)C(C)C)=O)C1C=2C(C=3C1=CC=CC3)=CC=CC2
InChI
1S/C26H32N4O6/c1-15(2)22(23(31)29-21(24(32)33)12-7-13-28-25(27)34)30-26(35)36-14-20-18-10-5-3-8-16(18)17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,15,20-22H,7,12-14H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,35)(H,32,33)(H3,27,28,34)/t21-,22-/m0/s1
InChI key
KQZMZNLKVKGMJS-XOBRGWDASA-N
애플리케이션
Fmoc-Val-Ala-OH is a lysosomally cleavable linker used in construction of antibody-drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)