주요 문서
936642
Sigma-Aldrich
9-Bromoanthracene-d9
≥98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12142200
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥97% (CP)
양식
liquid
semisolid
solid
포장
pkg of 1 g
pkg of 10 g
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)