주요 문서
94660
Sigma-Aldrich
L-Valine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
209.71
Beilstein:
3693622
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0%
양식
crystals
광학 활성
[α]20/D +4.4±1°, c = 2% in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-6(2)7(10)8(11)12-9(3,4)5;/h6-7H,10H2,1-5H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
AUIVQIHTTVPKFS-FJXQXJEOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)