주요 문서
96738
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-5,5′-Dichloro-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥95.0% (H-NMR)
동의어(들):
(+)-(5,5′-Dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)-2,2′-diyl-bis(diphenylphosphine), (+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-5,5′-dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-(+)-Cl-MeO-BIPHEP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H30Cl2O2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
651.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (H-NMR)
양식
crystals
광학 활성
[α]/D +59±4°, c = 1% in chloroform
작용기
chloro
phosphine
SMILES string
P(c3c(c(c(cc3)Cl)OC)c4c(ccc(c4OC)Cl)P(c6ccccc6)c5ccccc5)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
InChI key
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Transition metal complexes are used as catalysts for asymmetric hydrogenation; Eur Pat Appl 749973, 1995 (20.06.1995); Eur Pat Appl 1160237 (18.05.2001).
법적 정보
produced by Bayer
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)