주요 문서
A34759
Sigma-Aldrich
Allylpentafluorobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6F5CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
density
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(CC=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H5F5/c1-2-3-4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h2H,1,3H2
InChI key
YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)