분석
97%
양식
powder
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2-c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C13H9NO/c14-11-7-3-6-9-8-4-1-2-5-10(8)13(15)12(9)11/h1-7H,14H2
InChI key
KSEPMOMKAQKOSM-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable