주요 문서
ALD00104
Sigma-Aldrich
Methyl 1,2,3-triazine-4-carboxylate
동의어(들):
1,2,3-Triazine-4-carboxylic acid, methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
139.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=CC=NN=N1
InChI
1S/C5H5N3O2/c1-10-5(9)4-2-3-6-8-7-4/h2-3H,1H3
InChI key
BYTPHJAFXFEZLP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)