About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5FO4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
224.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
mp
75-80 °C
SMILES string
O=S(C1=C(C(OC)=O)SC=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H5FO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
InChI key
YLQWEWBWWLVJOT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.