ALD00458
Sodium 2-(3-Bromophenyl)-1,1-difluoroethanesulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩243,702
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrF2NaO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
307.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
250 °C
SMILES string
BrC1=CC(CC(F)(F)S(O[Na])=O)=CC=C1
InChI
1S/C8H7BrF2O2S.Na/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10,11)14(12)13;/h1-4H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
YFTINOJKNRSGLP-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.