주요 문서
ALD00600
Sigma-Aldrich
Zhu-Yu Auxiliary
98%
동의어(들):
1-Carboxy-1-methylethoxyammonium chloride, 2,2-Dimethyl aminooxyacetic, 2-(Aminooxy)-2-methylpropanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
155.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
분석
98%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
재고 정보
available only in USA
mp
150-165 °C
SMILES string
[Cl-].NOC(C)(C)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-4(2,8-5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H
InChI key
ZJPZGAAOCIFBDI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
The Zhu-Yu Auxiliary was reported by Jin-Quan Yu′s lab to be an effective auxiliary for the Pd(II)-catalyzed ß-C(sp3)-H(hetero)arylation of ketones.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Self-react. C
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)