주요 문서
B21805
Sigma-Aldrich
Dibenzyl disulfide
98%
동의어(들):
Benzyl disulfide, Bis(phenylmethyl) disulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2SSCH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
246.39
Beilstein:
1110443
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
crystals
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES string
C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)