주요 문서
B59608
Sigma-Aldrich
α-Bromo-γ-butyrolactone
97%
동의어(들):
2-Bromo-4-hydroxybutyric acid γ-lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.99
Beilstein:
107800
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
138 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
InChI key
LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)