분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.566 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc2occc2c1
InChI
1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
InChI key
IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter