주요 문서
BAF188700000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, 216 x 10-13mm Tubes
동의어(들):
polypropylene rack, tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
특징
to hold 216 x 10-13mm Tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18870-0000
H × L × width
3 in. (76 mm) × 13.5 in. (342 mm) × 9.0625 in. (230 mm)
플렛폼 높이
2.25 in. (57 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These polypropylene racks provide a practical method of pipetting and storing a large number of samples.
특징 및 장점
  • Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
  • Useful in clinical labs for storage of samples
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)