Merck
다음으로 건너뛰기
BAF378633000
SP Bel-Art® Colony Counter System with Mini LED Light Box and Magnifier
Includes Hand-Held Colony Counter (F37862-0002), Mini LED Light Box (F37864-3000) and Mini Magnifier (F37865-0000)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NC.56
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37863-3000
일반 설명
A complete, effective and accurate way to count colonies of bacteria or other microorganisms grown on an agar plate. Provides equipment for proper lighting, magnification and tracking of colonies Includes Hand-Held Colony Counter (F37862-0002), Mini LED Light Box (F37864-3000) and Mini Magnifier (F37865-0000)
특징 및 장점
  • Hand-Held Colony Counter marks, counts, and gives an audible and visual alert each time a count is registered
  • Mini LED Light Box enhances viewing of transparent and semi-transparent objects
  • Mini Magnifier offers 1.75X magnification
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)