주요 문서
BAF451000001
Scienceware® gel incubating tray
W × L 9.0 cm (3.5 in.) × 9.0 cm (3.5 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Bel-Art F45100-0001
너비 × 길이
9.0 cm (3.5 in.) × 9.0 cm (3.5 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Minimize the use of expensive antibodies when incubating filters in the Western Blot process by using an optimally sized tray.
  • Includes attached lid to protect against spillage
  • Trays are stackable, reclosable and reusable
  • Molded of polypropylene
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)