주요 문서
BAH171210000
Cleanware pipette rinsing system
for 46 cm (18 in.) pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H17121-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)