Merck
BAH367140000
SP Bel-Art® Quaver Vibrating Spatula
stainless steel blade
동의어(들):
spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
stainless steel blade
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H36714-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Make accurate additions of precious materials as needed. Rotating the toothed thumb wheel vibrates the curved tip spatula, giving you control over transfer from spatula to weighing dish.
특징 및 장점
  • Available with a plain stainless steel blade or with a brown FEP coating
  • Coating complies with FDA regulations governing direct food contact applications; reduces transfer losses
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)