BAH368080030
SP Bel-Art® Ellipso-Spoon and Spatula Sampler
stainless steel, bowl capacity 70 mL, L 30 cm
동의어(들):
curved laboratory spatula, curved laboratory spoon, spoon
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H36808-0030
길이
30 cm
bowl W × L
28 mm × 65 mm
보울(bowl) 용량
70 mL
handle diam.
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This utensil′s specially curved shape permits contact with all corners of bottles and containers; therefore, no loss of material occurs.
특징 및 장점
- Crystals, powders, granulated and solid substances, and even thick liquids are easily retrieved and never fall back into the container
- Includes a spoon end and a spatula end
- Made of polished 304 grade stainless steel
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.