Merck
BAH377740000
Stirring bar retriever
white PTFE (flexible), diam. × L 12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
동의어(들):
Stirring bar retriever
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
white PTFE (flexible)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H37774-0000
직경 × 길이
12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flexible PTFE rod with a powerful Alnico PTFE-coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.
특징 및 장점
  • Flexible white rod is 33cm (13") long
  • Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)