BMSBSWHEM
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, 48 X hematocrit tubes, 1.9 mm (not compatible with cover)
동의어(들):
dry bath block, block heater block, drilled block
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NC.21
material
aluminum
특징
to hold 48 X hematocrit tubes, 1.9 mm (not compatible with cover)
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSWHEM
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.