특징
refrigerated: no
to hold 6 x 15 mL
제조업체/상표
Benchmark Scientific C3303-6HP-E-UK
파라미터
4000 rpm speed
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- 6-Position horizontal (swing out) rotor
- Holds all common blood collection tubes up to 15 mL
- Digitally set speed in rpm or rcf (up to 4,000 rpm/2,850 x g)
- Adjustable speed and timer
- Safety imbalance detection system
- The Sprint™ 6H PLUS is our premium clinical centrifuge offering providing horizontal (swing-out) centrifugation:
- Increased speed up to 4,000 rpm / 2,850 x g
- Backlit LCD
- Adjustable speed in increments of 100 rpm
- Digital speed control in rpm or rcf
- Adjustable acceleration and deceleration levels
- A safety imbalance detection system
- Momentary operation
- High capacity rotor for tubes up to 15 mL (conical or round bottom)
- In addition, the Sprint™ 6H PLUS offers an optional fixed angle rotor for centrifugation of up to 12 tubes.
애플리케이션
Centrifugation in 15ml tubes
법적 정보
Sprint is a trademark of Ward′s Science
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.