주요 문서
BMSE1101SK
Benchmark myGel Mini Electrophoresis System Starter Kit
AC/DC input 115 V
동의어(들):
protein separation, gel catsing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.13
제조업체/상표
Benchmark Scientific E1101-SK
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
myGel Mini Electrophoresis Starter kit includes mini gel box with integrated power supply, casting set, small bottle of agarose and a mini balance
애플리케이션
Electrophoresis
법적 정보
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)