material
colorless
무균
non-sterile
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific P7700-T5M
최대 용적
5 mL
용적 범위
0.5 - 5 mL
용적
5 mL
결합 유형
non-treated surface
일반 설명
Bulk pack of loose 5ml Pipette Tips.
기타 정보
Browse all pipette tips
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객