주요 문서
BMSZ32615A5
Benchmark Adapter pack for 5ml tubes in Sprint 8 Plus rotors
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
SB.56
제조업체/상표
Benchmark Scientific Z326-15-A5
일반 설명
Adapter for 5ml tubes in Sprint 8 Plus Rotor
애플리케이션
Centrifugation of clinical samples including urine and blood. Ideal for production of PPP and PRP.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)