material
PE bottle (bottle with base)
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
transparent PVC tube (filling tube)
특징
class AS DE-M
subdivision 0.05 mL
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 23871
측정 범위
accuracy: ±0.03 mL
용적
25 mL
용량
1000 mL capacity(bottle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Class AS, DE-M marking Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex). All BLAUBRAND® automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.