Merck
BR27825
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 25 mL , with 0.1 mL subdivisions, type 2, suitable for cotton plugs
동의어(들):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
특징
class AS
graduation
suitable for cotton plugs
포장
pack of 6
제조업체/상표
BRAND 27825
측정 범위
accuracy: 0.1 mL
용량
25 mL , with 0.1 mL subdivisions
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)