특징
DE-M marking
without recirculation valve
제조업체/상표
BRAND 4630240
용적
10 mL
피팅
(GL 28/S 28)
GL 32
GL 38
S 40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dispensette S Organic is ideal for dispensing of organic solvents and acids
특징 및 장점
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
기타 정보
Fixed Volume- For standard applications. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.