Merck
다음으로 건너뛰기
BR81146
BRAND® burette lateral stopcock
for burette capacity 25 mL, with spare key, glass key
동의어(들):
Accessories, Burette stopcock, Burettes, Stopcocks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
amber
glass key
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 81146
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BRAND burettes are always calibrated to deliver (TD, Ex).
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)