주요 문서
BR94910
BRAND® standard ground joint funnel
funnel O.D. 50 mm
동의어(들):
Funnels, Standard ground joint funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
조인트
joint ST/NS19/26
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 94910
깔때기 O.D.
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Half-round body. Stem fits standard ground sockets. Ideal for filling liquids or powders into multi-neck flasks.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)