Merck
다음으로 건너뛰기
C109207
Sigma-Aldrich
1,5-Cyclooctadiene
contains 50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol, 99%
동의어(들):
1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12
CAS Number:
Molecular Weight:
108.18
Beilstein:
2036542
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor pressure
25.8 mmHg ( 37.7 °C)
6.8 mmHg ( 25 °C)
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
autoignition temp.
431 °F
포함
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol as stabilizer
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
density
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Bis(Aluminyl)Magnesium: A Source of Nucleophilic or Radical Aluminium-Centred Reactivity.: Investigates 1,5-Cyclooctadiene′s ability to stabilize reactive intermediates in metal complexes, which is crucial for developing new pharmaceutical agents and enhancing ligand efficiency in transition metal catalysis (Griffin et al., 2024).
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)