주요 문서
C195
Sigma-Aldrich
(2S,3R,4S)-α-(Carboxycyclopropyl)glycine
solid
동의어(들):
(2S,1′R,2′S)-2-(2-Carboxycyclopropyl)glycine, (2S,3R,4S)-CCG, L-CCG-IV
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
159.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
광학 활성
[α]/D +69.5°, c = 0.4 in H2O(lit.)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
off-white
solubility
H2O: soluble
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H]1C(O)=O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+,4+/m1/s1
InChI key
GZOVEPYOCJWRFC-UZBSEBFBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Potent NMDA receptor agonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)