주요 문서
C23209
Sigma-Aldrich
1-Chloroanthraquinone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H7ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
242.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
159-160 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
InChI key
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)