C23403
3-Chlorobenzaldehyde
97%
동의어(들):
3-Chlorobenzaldehyde, 3-Chlorophenylcarboxaldehyde, m-Chlorobenzaldehyde, m-Chlorobenzenecarboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
140.57
Beilstein:
507098
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.563 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
9-12 °C (lit.)
density
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
InChI key
SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3-Chlorobenzaldehyde is commonly used as a key building block in the synthesis of Schiff base ligands.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter