Merck
C36408
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
InChI key
JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)