주요 문서
C88602
Sigma-Aldrich
Cyanoacetohydrazide
98%
동의어(들):
Cyanoacetic hydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCCH2CONHNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
99.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES string
NNC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H5N3O/c4-2-1-3(7)6-5/h1,5H2,(H,6,7)
InChI key
HPHBOJANXDKUQD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)