크기
15G
포장
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
길이 × 직경
3.1 in. × 2.8 mm , ball
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
- Plastic Luer hubs and soft silicone tips
- Non-toxic and no-pyrogenic
- Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.