주요 문서
CLS1060400
Pyrex® Berzelius graduated beaker, tall form with spout
Tall form, capacity 400 mL
동의어(들):
Corning® 1060
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
특징
subdivision 25 mL
제조업체/상표
Corning 1060-400
부피 측정 범위
25-325 mL
용량
400 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A tall beaker with spout to facilitate pouring. For convenience, these beakers are graduated to indicate their approximate content.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)