주요 문서
CLS210525
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
동의어(들):
burettes, glass burettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
특징
subdivision 0.10 mL
제조업체/상표
Corning 2105-25
부피 측정 범위
25 mL, accuracy: 0.03 mL
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® 2105
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)