Merck
CLS2480600
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 600 mm, joint: ST/NS 29/42
동의어(들):
laboratory condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
조인트
joint: ST/NS29/42
제조업체/상표
Corning 2480-600
자켓 길이
600 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)