Merck
CLS30022L
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
동의어(들):
Corning® 3002
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
특징
subdivision 20.0 mL
제조업체/상표
Corning 3002-2L
tol. measuring range
6.0 mL
용적
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibrated "to contain".
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)