주요 문서
CLS33950MC
Corning® PYREX® filter discs 46 μm pore size
body diam. 35 mm, porosity 40-60 μm
동의어(들):
Corning® 33950
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.43
Product Name
Pyrex® fritted disc, body diam. 35 mm, porosity 40-60 μm
제조업체/상표
Corning 33950-MC
본체 지경
35 mm
직경
35 mm
공극 크기
40-60 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)