CLS49801XL
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 1,500 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
material
borosilicate glass
narrow-mouth
조인트
joint stopper9
무균
non-sterile
특징
cap: no
subdivision 100 mL
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 4980-1XL
재고 정보
not available in EU
부피 측정 범위
400-1,500 mL
용량
1,500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
- Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Approximate graduations are in durable white enamel. An extra large marking space is also provided. Heavy, durable top tooling.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.