Merck
CLS64001L
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
동의어(들):
Corning® 6400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
스톱콕 크기
4
마개 크기
27
제조업체/상표
Corning 6400-1L
본체 O.D.
119 mm
스템 O.D. × 길이
10 mm × 65 mm , below stopcock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)