주요 문서
CLS653402L
PYREXPLUS® heavy-wall filtering flask
capacity 2,000 mL
동의어(들):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 65340
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
조인트
joint stopper9
무균
non-sterile
특징
closure type Rubber stopper
포장
pack of 1
case of 4
제조업체/상표
Corning 65340-2L
부피 측정 범위
600-2,000 mL
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flask features a protective PVC coating. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock. Tubulation O.D. is 10 mm on sizes up through 1,000 mL. Tubulation is 12.5 mm O.D. on 2,000 and 4,000 mL sizes. The tubulation is not coated. Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)