material
borosilicate glass
특징
graduations
subdivision 10 mL
포장
case of 24
제조업체/상표
Corning 70000-150
부피 측정 범위
2-140 mL
용량
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
150mL beaker, with spout, manufactured to provide balance between thermal shock resistance and mechanical strength. All sizes have an extra large marking spot.
Pyrex Vista Griffin beakers with spout, manufactured to provide balance between thermal shock resistance and mechanical strength.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.