Merck
CLS814040
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, beaded rim
capacity 40 mL
동의어(들):
Corning® 8140
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
conical bottom tube
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 8140-40
O.D. × L
28 mm × 135 mm
용량
40 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 12 mL size is graduated upward from thip in 0.1 mL divisions. The 40 mL size is graduated in 0.5 mL divisions to 10 mL, and from 10 to 40 mL in 1 mL divisions.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)